Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Lab Jacks
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Dimensioni (L x P) | 160 x 130 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) base | 160 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Include | Wheels |
| Product Type | Lab Jack |
| Quantità | 1 Ea. |