Learn More
Bochem™ Cucchiaio da laboratorio in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensioni (L x P):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lab spoon
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Cucchiaio da laboratorio |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 26 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |