Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
Marca: Bochem™
Descrizione
- 18/10 stainless steel
Specifica
1 ciascuno | |
Cucchiaio | |
40 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
180 x 5 mm | |
180 mm |
Sì | |
Spatola a micro-paletta | |
5 mm | |
180 mm | |
Acciaio inox 18/10 |