Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
Marca: Bochem™ 3210
Descrizione
- 18/10 stainless steel
Specifica
1 ciascuno | |
Spoon | |
Per un'ampia gamma di utilizzi | |
2 mm | |
130 mm |
Sì | |
Spatola a micro-paletta | |
Acciaio inox 18/10 | |
Acciaio inox 18/10 |