Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- 18/10 Stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Cucchiaio |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 5 mm |
| Dimensioni (L x P) | 200 x 5 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |