Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11815061
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11815061
Marca: Bochem™ 3344
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • 18/10 Stainless steel
Specifica
Quantità Confezione da 10
Forma Cucchiaio
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm