Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 3 Fix Blades
Marca: Bochem™ 9105
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
50 mm | |
Ideal for homogenizing and suspending | |
500 mm | |
Propeller Stirrer |
8 mm | |
3 Fix blades | |
1 Each |