Learn More
Bochem™ Asta in acciaio inox 18/10
Support the M10 base with Bochem™18/10 stainless steel.stand base.
Marca: Bochem™ 5110
Descrizione
- 18/10 Stainless steel construction
- With thread M10
- Rod for stand bases
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
12 mm | |
Barra in acciaio inox | |
|
|
1 Ea. |
500 mm | |
Filettatura M 10 | |
M10 | |
Per basi di supporto M10 |