Learn More
Bochem™ Asta in acciaio inox 18/10
Support the M10 base with Bochem™18/10 stainless steel.stand base.
17.55€ - 23.05€
Specifica
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
---|---|
Diametro (sistema metrico) asta | 12 mm |
Include | Filettatura M 10 |
Product Type | Barra in acciaio inox |
Dimensioni filo | M10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10730052
|
Bochem™
5110 |
500 mm |
17.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10465641
|
Bochem™
5111 |
600 mm |
19.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10519091
|
Bochem™
5112 |
750 mm |
23.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 18/10 Stainless steel construction
- With thread M10
- Rod for stand bases
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
Filettatura M 10 | |
M10 | |
1 Ea. |
12 mm | |
Barra in acciaio inox | |
Per basi di supporto M10 |