Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Rods
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1250 mm
1500 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stand bases
Stand bases with thread M10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1250 mm |
| Product Type | Rod |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Stand Bases |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stand bases |
| Quantità | 1 Ea. |