Learn More
Bochem™ Spatole in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
185 mm
210 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 mm
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Due tipi: curva arrotondata e con manopola
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Cucchiaio/arrotondato/curvo |
| Product Type | Spatola |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per numerose applicazioni |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |