Learn More
Bochem™ Spatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
4.10€ - 63.10€
Specifica
Product Type | Spatola |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) lama | 10 mm |
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) lama | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11825151
|
Bochem™
3471 |
150 mm | 40 mm |
53.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10767391
|
Bochem™
3472 |
180 mm | 50 mm |
7.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10579851
|
Bochem™
3474 |
250 mm | 70 mm |
6.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11875071
|
Bochem™
3473 |
210 mm | 50 mm |
63.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10303571
|
Bochem™
3475 |
300 mm | 70 mm |
9.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10221681
|
Bochem™
3471 |
150 mm | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10549471
|
Bochem™
3473 |
210 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
Specifica
Spatola | |
10 mm | |
Acciaio inox 18/10 |