Learn More
Gosselin™ 180mL Polypropylene Straight Container with Screw Cap
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore:
Blue
Natural
Colore chiusura:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 264
Descrizione
- Used in clinical and industrial applications
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
| Certificazione/Conformità | EC N 1935/2004 |
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Natural |
| Altezza (sistema metrico) | 102 mm |