Learn More
Gosselin™ 180mL Polypropylene Straight Container with Screw Cap
Used in clinical and industrial applications.
104.00€ - 159.00€
Specifications
Product Type | Container with Screw Cap |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
Materiale chiusura | LDPE |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Product Code | Brand | Colore | Certificazione/Conformità | Sterilità | Colore chiusura | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Colore | Certificazione/Conformità | Sterilità | Colore chiusura | Price | Quantity & Availability | ||
15458844
|
Gosselin™
TP53C-021 |
Blue | EC N 1935/2004, ISO 11137, STERILE SAL 10-3 | Sterile | Blue |
125.45€
pezzi 264 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15428844
|
Gosselin™
TP53C-012 |
Natural | EC N 1935/2004 | Non-sterile | Red |
159.00€
pezzi 264 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15418844
|
Gosselin™
TP53C-011 |
Natural | EC N 1935/2004 | Non-sterile | Blue |
104.00€
pezzi 264 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Description
- Used in clinical and industrial applications
Specifications
Container with Screw Cap | |
180 mL | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
LDPE | |
102 mm |