Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Closed top, Precision Thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
530.00€ - 793.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
---|---|
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Headspace |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11875000
|
Fisherbrand™
18 03 1666 |
Silicone/PTFE | Red, White, Silver | 1.3 mm | N/A | ||||
11885000
|
Fisherbrand™
18 03 1667 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Silver | 1.6 mm | N/A | ||||
Descrizione
- 18mm
- Magnetic Universal Screw Seal
- Silver
- Closed top
- Precision Thread
- Assembled septum
Specifica
18 mm | |
Headspace | |
Screw Cap |
Steel | |
100 |