Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 18-400 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
33.30€ - 704.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Colore | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11896371
|
Fisherbrand™
18 15 1132 |
Silicone/PTFE | Blue Transparent, White, Black | 1.7 mm |
704.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11845010
|
Fisherbrand™
18 15 1387 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Black | 1.6 mm |
363.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16378377
|
Fisherbrand™
18 15 1544 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Black | 2 mm | N/A | ||||
12910961
|
Fisherbrand™
18 15 1544 |
PTFE/Butyl | Gray, Red, Black | 2 mm | N/A | ||||
12676755
|
Fisherbrand™
18 15 2069 |
Silicone/PTFE | Red, White, Black | 1.5 mm |
558.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 18mm
- Combination Seal
- PP
- Screw Cap
- Black
- Closed top
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
18 mm | |
Storage | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |