Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, open top, 18-400 thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
32.90€ - 699.00€
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Headspace
Quantità 100
Tipo Screw Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Colore Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11835010
Vedere i documenti
Fisherbrand™
18 15 0871
Silicone/PTFE Blue Transparent, White, Black 1.7 mm
699.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11899040
Vedere i documenti
Fisherbrand™
18 15 1386
PTFE/Butyl Gray, Red, Black 1.6 mm
350.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12900961
Vedere i documenti
Fisherbrand™
18 15 1398
PTFE/Butyl Gray, Red, Black 2 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16368377
Vedere i documenti
Fisherbrand™
18 15 1398
PTFE/Butyl Gray, Red, Black 2 mm
314.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12686755
Vedere i documenti
Fisherbrand™
18 15 2102
Silicone/PTFE Red, White, Black 1.5 mm
629.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 18mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Center hole
Specifica
Specifica
Polypropylene
Headspace
100
Screw Cap