Learn More
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution, Honeywell Fluka™
10 μg/mL in acetone (15949681), 50 μg/mL in acetone (15900192) Analytical standard, reference material
306.00€ - 307.00€
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
Grado Analytical Standard
Densità 0.79 g/cm3
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Punto d'infiammabilità -17°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15900192
Vedere i documenti
Honeywell Fluka
R1350-1ML
1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15949681
Vedere i documenti
Honeywell Fluka
R1164-5ML
5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
Specifica
Specifica
Glass Bottle
0.79 g/cm3
-17°C
Liquid
Analytical Standard
55°C to 57°C
Parabenes
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210+P260+P280
H225+H319+H336
Danger