Learn More
1H-Indene, 97%
Codice prodotto. 11383296
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11383296
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12665.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct1. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2. It is also used in the synthesis of istatins and in the production of indene/cumarone thermoplastic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1H-Indene is used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct1. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2. It is also used in the synthesis of istatins and in the production of indene/cumarone thermoplastic resins.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, ethyl ether, and ether. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which areopened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Incompatible with strong oxidizing agents Recommended storage temperature is 2 - 8°C. It is sensitive to light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-13-6
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.163
Numero MDL MFCD00003777
InChI Key YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC Name 1H-indene
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indene
Punto di fusione ∼-2°C
Densità 0.996
Punti di ebollizione 181°C to 182°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 635873
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,4939
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Indene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indene