Learn More
1H-Indole-3-acetic acid, 98%
Codice prodotto. p-3736728 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
Codice prodotto. 10275350
Marca: Thermo Scientific Acros 122160100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1H-Indole-3-acetic acid, CAS # 87-51-4, also known as indole-3-acetic acid, is a monocarboxylic acid mainly used as a plant growth hormone and is the most common naturally occurring plant hormone of the auxin family. | CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• 1H-Indole-3-acetic acid is a plant growth hormone that belongs to the auxin class. It is also considered to be an inducer of plant cell elongation and division that can cause uncontrolled growth
Applications
• This compound is a monocarboxylic acid; an acetic acid in which one of the methyl hydrogens has been replaced by a 1H-indol-3-yl group.
• Beyond its role as a plant hormone, this compound regulates tissue differentiation, apical dominance, and responses to light, gravity, and pathogens
• It can be used as a signaling molecule necessary for development of plant organs and coordination of growth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-51-4
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00005636
InChI Key SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indole-3-acetic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 167.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punto d'infiammabilità 171°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 22, 66
Indice di Merck 15, 5004
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.