Learn More
Ammonium Acetate BAKER ANALYZED Reagent 1kg
Marca: JT Baker 0011.1000
163.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Ammonium Acetate BAKER ANALYZED Reagent 1kg
Dettagli aggiuntivi : CAS : 631-61-8 Peso : 1.00000kg