Learn More
GSK189254A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401399
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Codice prodotto. 16401399
Marca: Medchem Express HY14111
MedChemExpress GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.
GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK189254A
CAS 720690-73-3
Colore off White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H25N3O2
Quantità 1 mg
Sinonimo GSK189254
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (71.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C(C=N1)=CC=C1OC2=CC(CC3)=C(C=C2)CCN3C4CCC4
Molecular Weight (g/mol) 351.44
Peso formulazione 351.44
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.