Learn More
2-(1-Methoxy)propyl acetate, 99%
Codice prodotto. 10239343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10239343
Marca: Thermo Scientific Acros 413900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-65-6
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00038500
InChI Key LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-yl acetate
SMILES CC(COC)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Methoxy)propyl acetate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -87.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3OCH2CH(CH3)OC(O)CH3
Indice di rifrazione 1.4010 to 1.4030
Quantità 5 kg
Numero UN 1993
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 19.8g/L (25°C)
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(1-Methoxy)propyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Propylene glycol monomethyl ether acetate