Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
41.07 EUR valido fino al 2025-03-14
Usa il codice promo "24142" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Black | |
Clear | |
Glass | |
100 | |
Tappo a vite | |
8-425 |
Silicone/PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 mL | |
Polypropylene | |
32 mm | |
Sì |