Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Codice prodotto. 12570186 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12570186
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato Yes
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot