Learn More
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid |
CAS | 10333-68-3 |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula molecolare | C11H9NO2 |
Numero MDL | MFCD00051645 |
Quantità | 1g |
Sinonimo | 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid |