Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15682790
122.29 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-trimethylpentane
CC(C)CC(C)(C)C
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-trimethylpentane
CC(C)CC(C)(C)C
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,2,4-Trimethylpentane
Punto di fusione -107°C
Colore Colorless
Densità 0.692g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 98°C to 99°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.06
Punto d'infiammabilità −12°C (10.4°F)
Punto di combustione 745°F
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Formula lineare (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Pressione del vapore 41mmHg (21°C)
Numero UN UN1262
Beilstein 1696876
Peso formulazione 114.23g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,4-trimethylpentane