Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, Reagent ACS, Spectro Grade, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10165123
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-84-1
Formula molecolare C8H18
Molecular Weight (g/mol) 114.232
Numero MDL MFCD00008943
InChI Key NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC Name 2,2,4-trimethylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2, 4-Trimethylpentane
Punto di fusione -107.0°C
Absorbance 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 99.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −12°C
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3915
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 0.69
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viscosità 0.51 mPa.s (22°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Peso formulazione 114.23
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.