Learn More
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Codice prodotto. 10257003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10257003
Marca: Thermo Scientific Acros 368640250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98327-87-8
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC Name [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2, 2'-Bis(diphenylphosphino)-1, 1'-binaphthyl
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280.0°C to 285.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ((C6H5)2PC10H2)2
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,1227
Peso formulazione 622.69
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.