Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | hydrogen 2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide chloride |
Peso formulazione | 221.09 |
Percent Purity | 97% |