Learn More
2,2-Dibromopropane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10275950
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-16-1
Formula molecolare C3H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 201.89
Numero MDL MFCD00000119
InChI Key ARITXYXYCOZKMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane, 2,2-dibromo, 2,2-dibromopropane, dibromo propane, 2-dibrompropan, acmc-1aolk, ksc272i9f, inchi=1/c3h6br2/c1-3 2,4 5/h1-2h
PubChem CID 11658
IUPAC Name 2,2-dibromopropane
SMILES CC(C)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dibromopropane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7800g/mL
Punti di ebollizione 114°C (740.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CBr2CH3
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.499
Quantità 5 g
Beilstein 01, 111
Gravità specifica 1.78
Peso formulazione 201.89
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dibromopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.