Learn More
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 99%
Codice prodotto. 10184010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
Codice prodotto. 10184010
Marca: Thermo Scientific Acros 187840500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24650-42-8
Formula molecolare C16H16O3
Molecular Weight (g/mol) 256.30
Numero MDL MFCD00008475
InChI Key KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
IUPAC Name 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethanone
SMILES COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (75°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COC(OCH3)2C6H5
Quantità 50 g
Indice di Merck 14, 3392
Peso formulazione 256.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder