Learn More
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10246060
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-74-2
Numero MDL MFCD00006364
InChI Key BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 235°C to 238°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H9NO
Formula lineare (C5H4N)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5350 to 1.537
Quantità 5 g
Beilstein 21, 50
Fieser 12,416
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Viscosità 40 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.