Learn More
2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline], 98%
Artikelnummer. p-3770958 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10386544
Brand: Thermo Scientific Acros 427522500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 131833-93-7 | C17H30N2O2 | 294.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131833-93-7
Formula molecolare C17H30N2O2
Molecular Weight (g/mol) 294.44
Numero MDL MFCD00192243
InChI Key DPMGLJUMNRDNMX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4s,4's-2,2'-propane-2,2-diyl bis 4-tert-butyl-4,5-dihydrooxazole, s,s---2,2'-isopropylidenebis 4-tert-butyl-2-oxazoline, t-bu-box, s,s, 2,2'-isopropylidenebis 4s-4-tert-butyl-2-oxazoline, s,s---2,2-bis 4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl propane, s,s---2,2-dimethylmethylene bis 4-tert-butyl-2-oxazoline, 4s-4-tert-butyl-2-2-4s-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4-tert-butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, s,s-t-bu-box
PubChem CID 688208
IUPAC Name (4S)-4-tert-butyl-2-[2-[(4S)-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CC(C)(C)C1COC(=N1)C(C)(C)C1=NC(CO1)C(C)(C)C
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2, 2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Nota nome 98% ee
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 1297
Rotazione specifica -118° to -122° (20°C, 589nm) (c=5, in CHCL3)
Peso formulazione 294.44
Percent Purity 99%,98% e.e
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Isopropylidenebis¢(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline!
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.