Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10001534
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10001534
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC54609DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 121357-04-8
Formula molecolare C6H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 143.204
InChI Key REKVZAFNJAMAQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanol, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-ol, 4-thiazoleethanol,2-methyl, 2-2-methyl-4-thiazolyl ethanol, acmc-20duqt, 2-methyl-4-thiazoleethanol, 2-methylthiazole-4-ethanol, 4-hydroxyethyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 19876739
IUPAC Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 143.21