Learn More
2-(3,5-difluorophenyl)acetic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10082364
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Identificatori chimici
CAS 105184-38-1
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
InChI Key IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
IUPAC Name 2-(3,5-difluorophenyl)acetic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 97%