Learn More
2,3-Dichloropyridine, 99%
Codice prodotto. 10152570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
250g
50g
Codice prodotto. 10152570
Marca: Thermo Scientific Acros 113720025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2402-77-9
Formula molecolare C5H3Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 147.99
Numero MDL MFCD00006229
InChI Key MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC Name 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichloropyridine
Punto di fusione 67°C to 70°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)Cl2
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 147.99
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder