Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10022114
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10022114
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC59614DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1134-76-5
Formula molecolare C11H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 194.278
Numero MDL MFCD08687610
InChI Key XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
PubChem CID 18672712
IUPAC Name 2-[3-(dimethylamino)propoxy]aniline
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 97%