Learn More
2,4,6-Collidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10644642
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-75-8
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00006338
InChI Key BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC Name 2,4,6-trimethylpyridine
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Collidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 171.0°C to 172.0°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H2N)(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4995 to 1.5015
Quantità 500 mL
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Indice di Merck 15, 9890
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid