Learn More
(2-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl)methanamine hydrochloride, 97%, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10055682
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10055682
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01299DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 690632-35-0
Formula molecolare C10H10Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 261.16
Numero MDL MFCD05865127
InChI Key PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2794737
SMILES Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
Peso formulazione 261.18
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche