Learn More
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | 2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
Peso formulazione | 219.26 |
Percent Purity | 97% |