Learn More
2,5-Dihydroxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10127943
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 490-79-9
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Numero MDL MFCD00002460
InChI Key WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
IUPAC Name 2,5-dihydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dihydroxybenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204.0°C to 207.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HO)2C6H3CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 10, 384
Indice di Merck 15, 4433
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in chloroform,benzene and,carbon disulfide
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.