Learn More
2,5-Dimethoxyaniline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10437772
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-56-7
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
Numero MDL MFCD00008368
InChI Key NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC Name 2,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxyaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 82.0°C
Colore Brown to Gray
Punti di ebollizione 140.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3O)2C6H3NH2
Quantità 5 g
Beilstein 13, 788
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Lumps