Learn More
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, 99%, mixture of cis- and trans isomers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10294330
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 696-59-3
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00005359
InChI Key GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
PubChem CID 79098
IUPAC Name 2,5-dimethoxyoxolane
SMILES COC1CCC(O1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxytetrahydrofuran
Punto di fusione -45°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.0210g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 148°C
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.419
Intervallo percentuale saggio 99%
Fieser 02,144
Informazioni di solubilità Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols and most common organic,solvents
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis- and trans isomers
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.