Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 92%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10623512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
Codice prodotto. 10623512
Marca: Thermo Scientific 349900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-63-7
Formula molecolare C16H34O4
Molecular Weight (g/mol) 290.44
InChI Key DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo varox, 2,5-dimethyl-2,5-di tert-butylperoxy hexane, 2,5-bis tert-butylperoxy-2,5-dimethylhexane, triqanox xq 8, kayahexa ad 40c, lupersol 101, luperco 101xl, luperox 101, perhexa 3m40, varox 50
PubChem CID 6545
IUPAC Name 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethyl-2, 5-di(tert-butylperoxy)hexane
Punto di fusione 6.0°C
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 57.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4240
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in organic solvents,soluble in alcohol
Viscosità 6.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 290.44
Percent Purity 92%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Perossido organico Tipo C e D
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.