Learn More
2-[((5-[(dimethylamino)methyl]-2-furyl)methyl)thio]ethan-1-amine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 214.33 |
Percent Purity | 95% |