Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifications
Materiale o nome chimico | 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 25 g |
Sinonimo | 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol |
Peso formulazione | 203.24 |
Percent Purity | 97% |