Learn More
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10497622
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 101990-72-1
Formula molecolare C6H4Cl3N
Molecular Weight (g/mol) 196.455
InChI Key UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 196.46
Percent Purity 95%