Learn More
(2,6-Dichloro-4-pyridyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 178.02 |
Percent Purity | 95% |