Learn More
2,6-Dichlorobenzamide, 97%
Codice prodotto. 10562181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10562181
Marca: Thermo Scientific Acros 161691000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2008-58-4
Formula molecolare C7H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 190.03
Numero MDL MFCD00007975
InChI Key JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorobenzamide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 196.0°C to 201.0°C
Colore Brown-Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3CONH2
Quantità 100 g
Beilstein 09, I, 141
Peso formulazione 190.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder